Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Testkit für infektiöse Mononukleose
Microgen Bioproducts PathFlow Mononukleose ist ein qualitativer, Lateral-Flow-Immunoassay zum Nachweis von heterophilen Antikörpern gegen infektiöse Mononukleose (IM) in Vollblut, Serum oder Plasma. Die Erkrankung, die durch den Epstein-Barr-Virus aus der Herpes-Virenfamilie ausgelöst wird, ist auch unter der Bezeichnung Drüsenfieber bekannt.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts M120CE
Artikelnummer. 17373191
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Qualitativer Nachweis von infektiöser Mononukleose aus Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben von Patienten
  • Ein komplettes Detektionssystem, keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich
PathFlow™ Mononukleose ermöglicht die Differenzialdiagnose von infektiöser Mononukleose in Fällen, in denen sie andernfalls als Cytomegalievirus-Infektion oder Streptokokken-Pharyngitis diagnostiziert werden kann. Obgleich eine Cytomegalievirus-Infektion normalerweise ziemlich ähnlich wie infektiöse Mononukleose gehandhabt wird, kann sie bei schwangeren Frauen völlig andere Folgen für das ungeborene Kind haben. Auch kann die Diagnose einer IM überflüssige Antibiotikagaben vermeiden helfen, die in der Regel bei einer Streptokokken-Pharyngitis verordnet werden.
  • Einfache Handhabung in nur zwei Schritten
  • Schnelle Eregbnisanzeige Verfügbar nach 5 Minuten oder innerhalb von 5 bis 10 Minuten
  • Geeignet für verschiedene Probentypen
  • Integrierte Verfahrenskontrolle
  • Enthält sowohl positive als auch negative Kontrollmaterialien
  • Geeignet für primäre Screening- oder Bestätigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001
M120c Positivkontrolle 0,5 ml, M120d Negativkontrolle 0,5 ml
Ohne Verzicht
4 Flaschen und Teststreifen
> 97,6 %
In-vitro-Nachweis heterophiler Antikörper im Zusammenhang mit infektiösen Mononukleosen in humanen Serum- oder Plasmaproben.
25 Tests
Tier
10 ml
Meerschweinchen-Nieren-Antigen, Rinder-Zellantigen und Pferdezell-Reagenz
Eukaryoten
2 °C bis 8 °C, einfrieren (bei -20 °C zur längeren Lagerung)
Ja
Rinder-Erythrozyten
Humanserum- oder Plasmaproben
Testkit
Objektträger aus klarem Glas (im Lieferumfang enthalten)
1/Test
Karton mit Fläschchen-Einsatz
Pferdezell-Reagenz
0,978
1 Minute
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Testkit für infektiöse Mononukleose > PathFlow Testkit für infektiöse Mononukleose