Learn More
Patentblau V, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
37.85 CHF - 248.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20262-76-4
Summenformel C27H31N2NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 582.662
MDL-Nummer MFCD09608138
InChI-Schlüssel PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Synonym m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PubChem CID 9916325
IUPAC-Name Natrium;4-[[4-(Diethylamino)Phenyl]-(4-Diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]-6-Hydroxybenzol-1,3-Disulfonat
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10081251
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
339330050
5 g Glasflasche
37.85 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10439992
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
339330250
25 g Glasflasche
87.70 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10773065
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
339331000
100 g Glasflasche
248.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Produktidentifikator
  • Patent Blue V, sodium salt
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Patentblau V, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals