Learn More
DWK Life Sciences Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
Marke: DWK Life Sciences 233302303
67.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dank ihrer Materialeigenschaften sind die aus Borosilikatglas 5.1 hergestellten Pasteurpipetten eine qualitativ hochwertige Alternative zu Kunststoffpipetten und Pipetten aus Kalk-Soda-Glas.- Borosilikatglas 5.1 ist stabiler als Kalk-Soda-Glas und daher unempfindlich gegenüber raschen Temperaturwechseln und chemischer Beanspruchung
- Die Materialeigenschaften gewährleisten eine chemische Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen
- Nahezu inertes Borosilikatglas minimiert Wechselwirkungen mit dem Material und reduziert das Risiko einer Probenkontamination
- Pasteurpipetten mit kurz oder lang ausgezogener, feiner Spitze (150 and 230 mm)
- Das Füllvomlumen beträgt ca. 2 ml
- Gummisauger aus Naturkautschuk kann separat bestellt werden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas 5.1 | |
4 x 250 |
6,95 mm | |
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors; Pipettieren von Flüssigkeiten; Tropfenweises Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien; Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten | |
230 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1 > 230 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur