Learn More
DWK Life Sciences Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
Marke:  DWK Life Sciences 233301504
59.72 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15826881
  • 73.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank ihrer Materialeigenschaften sind die aus Borosilikatglas 5.1 hergestellten Pasteurpipetten eine qualitativ hochwertige Alternative zu Kunststoffpipetten und Pipetten aus Kalk-Soda-Glas.
  • Borosilikatglas 5.1 ist stabiler als Kalk-Soda-Glas und daher unempfindlich gegenüber raschen Temperaturwechseln und chemischer Beanspruchung
  • Die Materialeigenschaften gewährleisten eine chemische Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen
  • Nahezu inertes Borosilikatglas minimiert Wechselwirkungen mit dem Material und reduziert das Risiko einer Probenkontamination
  • Pasteurpipetten mit kurz oder lang ausgezogener, feiner Spitze (150 and 230 mm)
  • Das Füllvomlumen beträgt ca. 2 ml
  • Gummisauger aus Naturkautschuk kann separat bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Borosilikatglas 5.1
4 x 250
6,95 mm
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors; Pipettieren von Flüssigkeiten; Tropfenweises Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien; Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten
150 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1 > 150 mm