Learn More
Kartell™ Pasteurpipette, 3 ml
Einwegpipette mit Peleus-Ball, Graduierungen und einer schmalen Spitze, die präzisen Probentransfer garantiert
Marke: Kartell™ 88337/1
29.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal zum Transfer und Dispensieren von Flüssigkeiten in allen Arten von Labors, beseitigt das Kontaminationsrisiko
Spezifikation
Nein | |
Nein | |
Unsteril | |
Ja | |
500/Karton | |
Durchsichtig | |
Ja |
Nicht autoklavierbar | |
LDPE | |
21 ± 1 | |
Ja | |
Karton | |
3 ml | |
Zertifizierte Qualität |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30