Learn More
Hecht Karl™ Pasteurpipetten
Die Konstruktion aus Glas eignet sich für Flüssigkeiten, die dazu neigen, aus Kunststoffpipetten auszutreten. Karl Hecht™ Pasteurpipetten eignen sich optimal für den Transfer kleiner Flüssigkeitsmengen.
17.41 CHF - 19.09 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | Spitzenöffnung:1 mm |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
Menge | 250/Packung |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10727322
|
Hecht Karl™
40567001 |
150 mm | Kurzform |
17.41 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10717152
|
Hecht Karl™
40567002 |
230 mm | Lange Form |
19.09 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einheitliche Form
- Einwegartikel
- Verengung im oberen Bereich für Baumwollstopfen
Spezifikation
Spitzenöffnung:1 mm | |
7 mm | |
250/Packung |