Learn More
Hecht Karl™ Pasteurpipetten
Die Konstruktion aus Glas eignet sich für Flüssigkeiten, die dazu neigen, aus Kunststoffpipetten auszutreten. Karl Hecht™ Pasteurpipetten eignen sich optimal für den Transfer kleiner Flüssigkeitsmengen.
Marke:  Hecht Karl™ 40567002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10717152
  • 20.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einheitliche Form
  • Einwegartikel
  • Verengung im oberen Bereich für Baumwollstopfen 
Spezifikation
Spezifikation
Spitzenöffnung:1 mm
250/Packung
Lange Form
7 mm
230 mm