Learn More
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli-Vektor
GREENER_CHOICE
pASK-IBA E. coli-Expressionsvektoren, die eine Strep-tag™II- und Chloramphenicolresistenz codieren
226.00 CHF
Spezifikation
Format Suspension
Promoter Tet
Lagerungspuffer TE-Puffer
Bakterielle Antibiotikaresistenz Chloramphenicol
Expressionssystem E. coli
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Vektor Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vektor Preis Menge & Verfügbarkeit  
12806486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1321-000
pASK-IBA2C
226.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12826486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1323-000
pASK-IBA4C
226.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12836486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1324-000
pASK-IBA5C
226.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12846486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1325-000
pASK-IBA6C
226.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12856486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1326-000
pASK-IBA7C
226.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12816486
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
2-1322-000
pASK-IBA3C
226.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
pASK-IBA Vektoren sind klassische Klonierungsvektoren, die für die periplasmatische oder zytoplasmatische E. coli-Expression rekombinanter Proteine entwickelt wurden, wobei der Strep-tag™II mit dem C- oder N-Terminus fusioniert ist.Sie tragen die Chloramphenicol-Resistenzkassette für die Auswahl transformierter E. coli-Zellen, einen F1- und Cole1-Ursprung für eine hohe Plasmid-Kopienzahl, eine mehrfache Klonierungsstelle mit Erkennungsstellen für mehrere häufig verwendete Restriktionsenzyme (z. B. EcoRI, SmaI, BamHI, SalI, PstI) und den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/-Operator für die regulierte Expression von Proteinen.Einige tragen das ompA-Signal für die periplasmatische Sekretion des rekombinanten Proteins. Der Vektor kann mit jedem E. coli-Stamm kombiniert werden, da der tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli arbeitet.Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.Während der Sekretion in den periplasmatischen Raum wird die ompA-Signalsequenz abgespalten.
Spezifikation
Spezifikation
Suspension
TE-Puffer
E. coli
Ca. 3 kb
Direktes Klonen
Tet
Chloramphenicol
F1- und ColE1-Ursprung
Strep-tag™II
250 ng/μl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli-Vektor