Learn More
3M™ Feinstaubatemmasken
Verbesserung der Passform für die individuelle Gesichtsform und -größe des Trägers. 3M™ Feinstaub-Atemschutzmasken sind wiederverwendbar und können für mehr als eine Schicht verwendet werden.
62.95 CHF - 70.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metallbearbeitung, Chemische Verarbeitung, Bauwesen, Pharmazeutika, Schiffsbau, Chemische Verarbeitung, Bauwesen, Pharmazeutika |
Latexfrei | Ja |
Form | Schale |
Produktcode | Marke | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15678185
|
3M™
7100081543 |
Blau |
62.95 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15688185
|
3M™
7100081542 |
Rot |
70.15 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Hochwertiges Filtermaterial sorgt für einfaches Durchatmen
- Flexibles Material sorgt für Tragekomfort auf einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen für eine individuelle Passform
- Innovatives, konturiertes Design sorgt für eine sicherere Abdichtung um die Nase
- Einstellbare, farbcodierte, geflochtene Kopfbänder mit 4-Punkt-Einstellung sorgen für ein besonders sicheres Tragegefühl
- Hygienisch durch leichte Reinigung mit dem 3M™ Reinigungstuch 105 für die Gesichtsabdichtung (gemäß EN 149 + A 1)
- Formstabil; funktioniert gut in heißen feuchten Umgebungen
- Bewertung „R“ gemäß EN 149. Wiederverwendbar
- Das Cool Flow™ Ventil sorgt effektiv für eine reduzierte Wärmeentwicklung, bietet einen kühleren und höheren Tragekomfort und trägt dazu bei, Beschlag zu minimieren.
Spezifikation
Partikel-Atemschutzmaske | |
Metallbearbeitung, Chemische Verarbeitung, Bauwesen, Pharmazeutika, Schiffsbau, Chemische Verarbeitung, Bauwesen, Pharmazeutika | |
Ja | |
Schale |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Feinstaubatemmasken