Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Beschreibung
Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.
Hauptmerkmale:
- Glas der Klasse 100/10
- Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
- Erhältlich in Klar- oder Braunglas
- Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
- Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
- 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen
Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Klar |
Beschreibung | Klarglasbehälter mit weiter Öffnung und Polypropylen-Verschluss |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
Material | Glas |
Anzahl pro Karton | 12 |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 168,28 mm |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
LP4164010 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | 133-32C/LP |
LP4099070 | Analysenzertifikat | 22/04/2024 | 133-32C/LP |
LP3352090 | Analysenzertifikat | 04/01/2024 | 133-32C/LP |
LP3317110 | Analysenzertifikat | 06/12/2023 | 133-32C/LP |
LP3216070 | Analysenzertifikat | 11/08/2023 | 133-32C/LP |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen