Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
Marke: Brannan™ 44/423/5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
- Grünes Kerosin ist mit Wasser mischbar
- Grüne, mischbare Flüssigkeit für leuchtende, leicht ablesbare Messwerte
- Die nicht rollende Eigenschaft des Geräts aus gegossenem Glas hilft, ein Zerbrechen zu vermeiden
- Integraler Balg mit verstärkter Rührspitze
- Wiederverwertbar
- Ideal für den Gebrauch in der Lehre geeignet
Spezifikation
Allgemeine Anwendungen | |
205 mm | |
Grüner Alkohol | |
Laborthermometer | |
110 °C | |
-10 °C | |
Schulungsnutzung | |
1 °C | |
1.2 cm |
Teilweises Eintauchen | |
Glas | |
24 g | |
230 °F | |
14 °F | |
–10 bis 110 ° °C | |
±1,5 bei 35 °C | |
76 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend > Länge:205 mm; Genauigkeit:+/- 1,5 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur