Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
Marke:  Brannan™ 44/002/7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12736998
  • 5.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
  • Weiß hinterlegt
  • Recycelbar und einfach zu lesen
  • Glasröhrchen: Kerosin-gefüllt
  • Integrierte Kugel mit verstärkter Rührspitze
  • Nicht abnehmbare, geformte Glasdreieckspitze, um das Rollen zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
Roter Alkohol
Organische Füllung
Glas
Roter Alkohol
230 °F
0 bis 230 °F
Entspricht SAMA Nr. FP15
2 °C
1.2 cm
Teilweises Eintauchen
305 mm
SAMA FP20
Laborthermometer
0 °F
– 17 bis 110 °C
±2 °C
76 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend > TemperaturgenauigkeitBereich:0 bis 230 °F