Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paroxetin-Hydrochlorid-Hemihydrat, 98 % Artikelnummer.: 15863855
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Paroxetin-Hydrochlorid-Hemihydrat, 98 %
Artikelnummer. 15863855
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15863855
Marke: Thermo Scientific Chemicals 462630010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110429-35-1
Summenformel C19H20FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 329.37
InChI-Schlüssel AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC-Name (3S,4R)-3-[(2H-1,3-Benzodioxol-5-Yloxy)Methyl]-4-(4-Fluorophenyl)Piperidin
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Farbe Transparent, farblos
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Formelmasse 374.83
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number462630050,462630010
ChargennummerA0393072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number462630050,462630010
ChargennummerA0393370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2020 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Piperidine, Paroxetine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Paroxetin-Hydrochlorid-Hemihydrat, 98 % >