Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ P-P-6 Einsätze für weiche Schläuche
Die Einsätze passen in das Ende des weichen Schlauchs, um die für eine angemessene Kompression und eine korrekte Abdichtung erforderliche Steifigkeit zu gewährleisten.
Marke: Cole-Parmer™ 06391-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
- Sehr gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Klemmverbindung | |
Polypropylen | |
1/4 in. | |
1/4 in. | |
Weiß |
Nicht autoklavierbar | |
1/4 Zoll | |
3/8 Zoll | |
Ethylenoxid | |
Einsätze für weiche Schläuche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ P-P-6 Einsätze für weiche Schläuche > Einsätze für weiche Schläuche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur