Learn More
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger mit ultrahoher Reinheit für CG und GC/MS
Generatoren mit ultrahoher Reinheit und geringer Wartung liefern Wasserstoff für GC- und GC/MS-Trägergasanwendungen sowie alle häufig verwendeten Verbrennungsdetektoren, die routinemäßig für GC verwendet werden
Marke:  Parker domnick hunter™ 20H-MD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12535686
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzeugen Sie Wasserstoff aus entionisiertem Wasser und Strom bei niedrigem Druck und nur bei Bedarf. Wählen Sie aus drei verschiedenen Modellen aus, mit Flussraten von 160 ml/min bis 500 ml/min Alle Modelle verfügen über ein einzigartiges Generatorüberwachungs- und Alarmsystem, das hohe Zuverlässigkeit und Anwendersicherheit gewährleistet.
  • Die Ionenaustauschmembran erzeugt einen Fluss aus ultra-reinem Wasserstoff; der regenerative Trockenmitteltrockner reinigt es weiter für die Verwendung als Trägergas
  • Gas auf Abruf: keine Aufwärmzeit
  • Zellkompressions- und Wassermanagementanlagen sorgen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Zellen.
  • Das Überwachungs-/Alarmsystem ermöglicht die automatische Erkennung von Wasserstoffleckagen und die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter
  • Siebenstufiges Explosionsschutzsystem plus minimales gespeichertes Gas für einen sicheren Betrieb
Produkte dieser Gruppe verfügen über eine universelle Stromversorgung und können mit jeder Spannung von 100 bis 230 V, 50/60 Hz verwendet werden.
Compliance
CE-, CSA- und UL-konform und gelistet.
Serviceleistungen
Zwei Jahre, Zelle; ein Jahr, gesamtes System
Spezifikation
Spezifikation
CE, CSA, UL
47 cm
17.9 in.
5 ° bis 40 °C
90 bis 264 V
13.5 in.
Gehäuse 20H-MD
170 w
99.9999
18.5 in.
160 ml/min
45.6 cm
0.125 in.-Klemmverschraubung
25 kg
90 bis 264 V, 50/60 Hz
10 bis 100 psi
50/60 Hz
Wasserstoff-Trägergasgenerator
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger mit ultrahoher Reinheit für CG und GC/MS > Modell 20H-MD; Flussrate: 160 ml/min; Druck: 10 bis 100psig; 110 bis 230 V50/60Hz