Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin Basisch Hydrochlorid, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
37.99 CHF - 974.85 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 569-61-9
Summenformel C19H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 323.824
MDL-Nummer MFCD00001657
InChI-Schlüssel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)-(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Anilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10390934
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
227880050
5 g Glasflasche
37.99 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10104620
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
227880250
25 g Glasflasche
90.95 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10571671
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
227881000
100 g Glasflasche
282.41 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11926931
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
227885000
500 g Glasflasche
974.85 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin Basisch Hydrochlorid, rein, hoch reines biologisches Färbemittel