Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, 95 %, rein Artikelnummer.: 11946931
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, 95 %, rein
Artikelnummer. 11946931
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11946931
Marke: Thermo Scientific Chemicals 416801000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen   zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569-61-9
Summenformel C19H17N3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 323.83
InChI-Schlüssel JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)-(4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Anilin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pararosaniline Chloride
Schmelzpunkt 268.0°C to 270.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
UN-Nummer 1873
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formelmasse 323.83
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number416800250,416800050,416801000
ChargennummerA0396964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number416800250,416800050,416801000
ChargennummerA0413347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number416800250,416800050,416801000
ChargennummerA0445778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog Number416800250,416800050,416801000
ChargennummerA0430168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2021 Catalog Number416800250,416800050,416801000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, 95 %, rein >