Learn More
Labconco™ Zubehör für Paramount™ Abzüge ohne Abluftleitung, massive Arbeitsfläche aus Epoxid
Labconco™ Paramount™ Ductless Gehäusezubehör, chemikalienbeständige, massive Epoxidarbeitsoberfläche zur Unterstützung einer Vielzahl von Labconco™ Gehäusen.
Marke: Labconco™ 3909902
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solide Epoxid-Arbeitsfläche
- Chemikalienbeständig
- Farbe: Schwarz
- Geeignet für verschüttete Flüssigkeiten
- Kein Tassenspülen-Ausschnitt
- Konturiert für die Abmessungen von Paramount Ductless Gehäusen
- Lieferbar in Breiten von 2, 3, 4, 5 und 6 Fuß
Spezifikation
Arbeitsfläche | |
29 Zoll | |
Kanalloser Gehäuseverschluss | |
25,4 mm | |
100 lbs. | |
48 in. | |
Epoxid |
Schwarz | |
73,7 cm | |
1 Zoll | |
Ein Jahr | |
45 kg | |
121,9 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Zubehör für Paramount™ Abzüge ohne Abluftleitung, massive Arbeitsfläche aus Epoxid > Tiefe: 73.7 cm (29 Zoll), Breite: 121.9 cm (48 Zoll); Gewicht: 45 kg (100 lb.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur