Learn More
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10351641
Zum Warenkorb hinzufügen
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351641 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10351641
Marke: Thermo Scientific Acros 416780250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Paraformaldehyd, 96 %, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Paraformaldehyd, Paraform, Oxymethylen, Methylenoxid, Methylenaldehyd, Methanal, Formalin, Formaldehyd, Oxmethan, 500 g, CHEBI:16842, weiß, 260 Grad C, 1,03 (Luft - 1,0), 71 Grad C, extrarein, Achtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Namenshinweis Extra Pure
Hinweise zur Zersetzung 260 °C
Schmelzpunkt 120.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1,03 (Luft = 1,0)
pH 4,0 bis 5,5 (10 % Suspension)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH2O)n
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether
Dampfdruck 1,2 mmHg bei 25 °C
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Physikalische Form Perlen oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraformaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Paraformaldehyd, 96%, Thermo Scientific Chemicals >