Learn More
Paraformaldehyd, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 30525-89-4 | CH2O | 30.026 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 169650010
61.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
30525-89-4 | |
30.026 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
CH2O | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
Formaldehyd |
Spezifikation
Paraformaldehyde | |
120.0°C to 170.0°C | |
3,5 bis 5 (10 % Suspension) | |
Echt | |
Kunststoffflasche | |
(CH2O)n | |
01,566 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
Formaldehyd | |
712 | |
90% | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
30525-89-4 | |
Weiß bis cremefarben | |
71°C | |
89.5 to 93% | |
CH2O | |
1 kg | |
15,7129 | |
Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: the higher polymers are insoluble in water, insoluble in alcohol and ether | |
C=O | |
30.026 | |
CHEBI:16842 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
- Paraformaldehyde
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466590 | Analysenzertifikat | 01/10/2024 | 169650010,169650025,169650100 |
A0464719 | Analysenzertifikat | 17/07/2024 | 169650010,169650025,169650100 |
A0462262 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 169650010,169650025,169650100 |
A0459933 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 169650010,169650025,169650100 |
A0458513 | Analysenzertifikat | 19/12/2023 | 169650010,169650025,169650100 |