Learn More
Amcor Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie
Minimiert den Feuchtigkeitsverlust und bietet eine ausgezeichnete Schutzbarriere. Bemis Parafilm M™ Labor-Verpackungsfolie besteht aus flexiblem thermoplastischem Kunststoff und kann in verschiedensten klinischen Anwendungen eingesetzt werden.
Marke:  Amcor PM992
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11693119
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
  • Die wasserfeste, feuchtigkeitsfeste Folie verhindert die Verdunstung und Kontamination der Probe und schützt wasserfreie Materialien
  • Kann mehrfach um scharfkantige Oberflächen gefaltet und gedreht werden, ohne zu reißen
  • Verlängert sich durch Ziehen in Längsrichtung bei 21 °C (70 °F) um etwa 200 %
  • Kehrt teilweise zur ursprünglichen Größe zurück, wenn die Spannung weggenommen wird
  • Wird bei steigender Temperatur flexibler und weicher
  • Die Rollen enthalten eine Zwischenlage aus Papier, um zu verhindern, dass die Folie an sich selbst haftet
Bestellinformation
13-374-10, 13-374-12 und 13-374-16 Rollen sind in Dosierkartons verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Ideal zur Arbeit mit Kulturmedien
Natural
Verschlussfolie
5 cm
Thermoplastisch
250 ft.
Amcor PM992
2 in.
76 m
Parafilm Wrap
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amcor Parafilm™ M Labor-Verpackungsfolie > 5 cm B x 76 m L