Learn More
Cole-Parmer™ Paraffinwax-Spender
Bietet auf Anfrage geschmolzenes Wachs für Histologie- und Pathologieanwendungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 85230-07
Artikelnummer. 15804285
  • 3410.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Electrothermal Paraffinwachs-Spender bietet praktisches Wax-on-Tap über einen beheizten Zapfhahn, der Blockierungen verhindert und bei Bedarf einen gleichmäßigen Wachsfluss für Histologie- und Pathologie-Labors gewährleistet. Der Paraffinwachs-Spender ist für das gleichzeitige Schmelzen von bis zu 6 kg pelletiertem Wachs ausgelegt und verfügt über einen großen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 7,5 l.
Das schlanke Design des Geräts gewährleistet einen minimalen Platzbedarf im Labor. Der Wachsspender verfügt über eine digitale Temperatursteuerung, die eine genaue Temperatursteuerung der Wachsschmelze ermöglicht, und ist mit einem ultraschnellen Heizsystem zum schnellen Schmelzen von pelletiertem Wachs gekoppelt. Ein tropffreier Hebelhahn mit drei Einstellungen (Aus, bedarfsgerechte Entnahme und kontinuierlicher Fluss) liefert das Wachs nach Bedarf. Der Innentank verfügt über ein Filtersieb (0,5 mm Maschenweite), das verhindert, dass grobe Partikel den Auslaufhahn verstopfen.
Ein intuitives digitales Bedienfeld ermöglicht die Steuerung des Wachsspenders. Die Soll-Temperatur kann mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen auf dem Bedienfeld gesteuert werden. Der Wachsspender ist so konzipiert, dass er große Mengen an pelletiertem Wachs so schnell wie möglich schmelzen kann. Wenn das Gerät auf 65 °C eingestellt ist, dauert es ∼90 Minuten, bis 5 kg pelletiertes Wachs vollständig geschmolzen sind, wobei die Menge an geschmolzenem Wachs innerhalb von 30 Minuten zur Verfügung steht.
Die Ausrüstung ist durch einen Leitungsschutzschalter und eine Temperaturabschaltung geschützt. Wenn eine Übertemperatur vorliegt, schaltet sich der Wachsspender automatisch bei 120 °C aus.
  • 7,5 Liter Fassungsvermögen
  • Umgebungstemperatur bis 70 °C Betriebstemperaturbereich
  • Beheizter Zapfhahn
  • Übertemperaturabschaltung bei 120 °C
Spezifikation
Spezifikation
455 mm
220 bis 240 V
7,5 l
Gehäuse MH8524
50/60 Hz
2 gal.
Paraffinwax-Spender
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Paraffinwax-Spender > Kapazität: 7.5 l