Learn More
Papaverinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522421
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Papaverinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10522421
Marke: Thermo Scientific Acros 207220050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 61-25-6 | C20H21NO4·ClH | 375.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-25-6
Summenformel C20H21NO4·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 375.85
MDL-Nummer MFCD00012745
InChI-Schlüssel UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
PubChem CID 6084
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxyisochinolin;Hydrochlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Papaverine hydrochloride
Schmelzpunkt 226.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 21, 222
Merck Index 15, 7122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formelmasse 375.85
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0468847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer207220250,207220050,207221000
ChargennummerA0457770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Artikelnummer207220250,207220050,207221000
ChargennummerA0403324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer207220250,207220050,207221000
ChargennummerA0415965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer207220250,207220050,207221000
ChargennummerA0435155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2021 Artikelnummer207220250,207220050,207221000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Papaverine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Papaverinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >