Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou OG Färbelösungen
Färben Sie gynäkologische Proben mit Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou OG-Färbelösungen.
207.00 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10444340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
75211
OG-6 1 gal.
207.00 CHF
3.79 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Färben Sie gynäkologische Proben mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou OG-Färbelösungen.
  • OG-6 färbt die keratinisierten Bereiche der Zelle ein
  • Modifiziertes OG ist eine Gill-Modifikation, die die Fällung minimiert und die Einfärbezeit verkürzt
  • Verwenden Sie zum Einfärben gynäkologischer Proben OG-6 mit EA-36 oder EA-50
  • Verwenden Sie zum Einfärben nicht gynäkologischer Proben modifiziertes OG mit EA-65