Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou OG Färbelösungen
Färben Sie gynäkologische Proben mit Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou OG-Färbelösungen.
Marke: Epredia™ 75211
173.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Färben Sie gynäkologische Proben mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou OG-Färbelösungen.
- OG-6 färbt die keratinisierten Bereiche der Zelle ein
- Modifiziertes OG ist eine Gill-Modifikation, die die Fällung minimiert und die Einfärbezeit verkürzt
- Verwenden Sie zum Einfärben gynäkologischer Proben OG-6 mit EA-36 oder EA-50
- Verwenden Sie zum Einfärben nicht gynäkologischer Proben modifiziertes OG mit EA-65
Spezifikation
OG-6 | |
1 gal. |