Learn More
Motic™ Panthera E2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Konzipiert für das akademische Labor und Freiluft. Nutzerfreundlich, mit robuster Mechanik und präziser Optik. Leicht zu verstauen, mit freier Handhabung dank Akku-Stromversorgung.
1265.00 CHF - 1425.00 CHF
Spezifikation
Kondensatortyp | Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber |
---|---|
Displaytyp | Nur Okular |
Eyepiece | Weitfeld N-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden |
Kopfausführung | Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt |
Beleuchtungsart | Durchlicht-Fixed-Köhler-LED 1 W mit Helligkeitsregulierung |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17649820
|
Motic™
1100104601122 |
40X, 100X, 400X |
1265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17639820
|
Motic™
1100104601121 |
40X, 100X, 400X, 1000X |
1425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Panthera E2 hat nur eins im Sinn: Beste Bildqualität in der Ausbildung, effizientes Schulen durch instruktive Bildinformation. Platzsparend verstaubar dank drehbarem Tubus liefert dieses Mikroskop mit seinen Plan UC Objektiven für diese Liga unübertroffene Bilder. Der geringe Stromverbrauch der 1 W LED-Beleuchtung erlaubt stromsparendes Arbeiten.
- Trinokulartubus, Siedentopf Typ, 25º Einblickwinkel, 360º drehbar, Tubus 180º schwenkbar (Strahlenteilung 50:50 feststehend)
- Weitfeld Brillenträger-Okulare UC-WF10X/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
- 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
- LED-Anzeige Beleuchtungsintensität
- Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
- Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- Fokussierbarer N.A. 0,90 Abbe Kondensor mit Irisblende und Schieber-Schlitz
regelbare LED-Beleuchtung - USB-Port für Kamera-Stromversorgung
- Netzteil 100V-240 V, VDE-Stecker (CE)
- Immersionsöl (5 mL), Netzkabel, Inbusschlüssel, Staubschutzhülle
Spezifikation
Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber | |
Weitfeld N-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden | |
Durchlicht-Fixed-Köhler-LED 1 W mit Helligkeitsregulierung | |
Panthera E2 Aufrechtes biologisches trinokulares Mikroskop | |
7,5 kg |
Nur Okular | |
Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt | |
Panthera | |
Infinite |