Learn More
Motic™ Panthera E2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Konzipiert für das akademische Labor und Freiluft. Nutzerfreundlich, mit robuster Mechanik und präziser Optik. Leicht zu verstauen, mit freier Handhabung dank Akku-Stromversorgung.
Marke:  Motic™ 1100104601122
Additional Details : Gewicht : 75.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17649820
  • 1265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Panthera E2 ist eine Version, die speziell auf die Ausbildung ausgerichtet ist.
  • Es verfügt über eine mechanische Bühne, und der 360° drehbare Kopf eignet sich perfekt für die platzsparende Lagerung von Schränken nach dem Gebrauch.
  • Die hochwertigen Plan UC-Objektive und eine effiziente LED-Beleuchtung mit extrem niedrigem Stromverbrauch ermöglichen die mehrstündige Stromversorgung dieses Systems über einen Akku, wodurch das Panthera E2 zum perfekten mobilen Mikroskop wird (Akku nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Trinokularkopf Typ Siedentopf, 25° geneigt, 360° schwenkbar, 180° drehbar (fester Lichtspalt 50:50)
  • Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln aus Gummi
  • Umgedrehter vierfacher Objektivrevolver
  • LED-Lichtbandanzeige
  • CCIS™ UC planachromatisch (ohne Pb)
  • Koaxial-Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung
  • Eingebaute, niedrige, koaxiale, mechanische, racklose Bühne (Steuerung mit der rechten Hand)
  • Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 0,90 mit Irisblende und Schlitz
  • Einstellbare LED-Beleuchtung mit Helligkeitsregulierung
  • USB-Anschluss für die Stromversorgung der Kamera
  • Stromversorgung 100 – 240 V (CE)
  • Netzkabel, Immersionsöl (5 ml), Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Weitfeld N-WF10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden
Durchlicht-Fixed-Köhler-LED 1 W mit Helligkeitsregulierung
Panthera E2 Trinokular 4x, 10x, 40x
Panthera
Infinite
7,5 kg
Nur Okular
Siedentopf Trinokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt
40X, 100X, 400X
CCIS Planachromatische Objektive UC PL 4x, 10x, 40x S
Panthera E2 Aufrechtes biologisches trinokulares Mikroskop
4x/0,10 (WD 30,5 mm), 10x/0,25 (WD 17,4 mm), 40x/0,65/S (WD 0,6 mm)