Learn More
Motic™ Panthera E Binokular-Mikroskop
Für grundlegende Arbeiten in kleinen biowissenschaftlichen Labors und Bildungsumgebungen.
Marke:  Motic™ 1100104600162
Artikelnummer. 15980561
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Einstiegsmodell für eine neue Generation von Durchlichtmikroskopen.
  • Binokular-Mikroskop für grundlegende Arbeiten in kleinen biowissenschaftlichen Labors und in Bildungseinrichtungen.
  • Mit den umgestalteten achromatischen SC-Planobjektiven dieses Mikroskops können Schnitte, Abstriche und native transparente Proben untersucht werden.
  • Der Ständer verfügt über einen umgekehrten, 4-fachen Objektivrevolver mit stufenloser x/y-Verstellung ohne hervorstehendem Rad.
  • Die Beleuchtung erfolgt durch eine 1 W-LED-Lichtquelle in einer festen Koehler-Halterung.
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer und zentrierbarer Abbe-Kondensator N.A.0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Weitfeld N-WF10X/20 mm mit Dioptrieneinstellung
Feste Köhler-LED mit Intensitätskontrolle 1 W
Panthera E Binokular
Staubabdeckung, Netzkabel, Inbusschlüssel, Immersionsöl (5 ml)
Color Corrected Infinity Optical System (CCIS™)
7,5 kg
110/240 V (CE)
Iris
Siedentopf Binokular, 360° drehbar
4X, 10X, 40X, 100XS (Öl)
CCIS SC plan-achromatisch, DIN
Vierfach umgekehrt
282 x 210 x 395 mm
110/240 V (CE), USB 2.0 für Akkupack
Name des Produkts
Motic™ Panthera E Binokular-Mikroskop > Objektivtyp:CCIS™ SC Planachromatisch, DIN