Learn More
Motic™ Panthera C2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Panthera C2: individuell ausrüstbar für anspruchvolle Aufgaben im Bio/Med Bereich. Das 22 mm Sehfeld schafft schnellen Überblick, das Licht-Management erleichtert die Routine, die Austauschbarkeit von LED- und Halogen-Leuchtmittel bedient auch traditionelle Färbungen.
Marke:  Motic™ 1100104601131
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17659820
  • 1710.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auf Weltklasseniveau in einer revolutionären technischen zukunftsorientierten Lösung.
  • Panthera C2 Mikroskop für Biowissenschaften: Ihr Gerät für anspruchsvolle Anwendungen.
  • Dieses Modell mit einer kompletten Reihe neuer UC-Planachromaten, die ein 22 mm-Sichtfeld bieten, vereinfacht herausragende Leistung.
  • Die neue patentierte racklose Bühne verfügt über einen einzigartigen Doppel-Objektträgerhalter für die Einhandbedienung.
  • Die Beleuchtung erfolgt durch eine 30 W-Halogenlichtquelle, die mit 3 W-LEDs austauschbar ist, in einer Full-Köhler-Konfiguration.
  • Das Motic™ LightTracer System mit codiertem Objektivrevolver, einem integrierten energiearmen Modus (Auto ON/OFF) und einer LED-Feedbackanzeige sorgt für einen optimalen Arbeitsablauf.
  • Binokularkopf Typ Siedentopf, 25° geneigt, 360° schwenkbar
  • Weitfeldokulare mit großem Augenabstand UC-WF10x/22mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln aus Gummi
  • Invertierter codierter Fünffach-Objektivrevolver mit Motic™ LightTracer (intelligentes Lichtmanagement)
  • LED-Lichtbandanzeige
  • CCIS™ UC planachromatisch (ohne Pb)
  • Koaxial-Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung
  • Kompakte mechanische Bühne mit eingebauter, niedriger, rackloser koaxialer Bühnensteuerung und Probenhalter
  • Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 0,90 mit Irisblende und Schlitz
  • Köhlerbeleuchtung mit LED 3 W und austauschbarem 6 V/30 W-Halogenstrahler
  • USB-Anschluss für die Stromversorgung der Kamera
  • Stromversorgung 100 – 240 V (CE) mit Schlafmodus
  • Netzkabel, blauer Filter, Immersionsöl (5 ml), Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, HAL-Glühlampe und LED-Modul
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Weitfeld UC-WF10x/22mm mit Dioptrieneinstellung an beiden
Durchlichtbeleuchtung mit Köhler-LED mit 3 W und Quarz-Halogen mit 6 V/30 W mit Helligkeitsregulierung
Panthera C2 Trinokular 4x, 10x, 40x, 100x Öl
Panthera
Infinite
8,4 kg
Nur Okular
Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt
40X, 100X, 400X, 1000X
CCIS Planachromatische Objektive UC PL 4x, 10x, 40x S, 100x S-Öl
Panthera C2 Aufrechtes biologisches binokulares Mikroskop
4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm)
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Motic™ Panthera C2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop > Panthera C2 Biologisches aufrechtes binokulares Mikroskop; Vergrößerungsleistung: 40x, 100x, 400x, 1000x; Kopfausführung: Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt