Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Click to view available options
Material der Schutzmaske:
EPDM
Silikon
Material (Linse):
PMMA
Specific for Chlorine Hazards
Verbundglas für chemische Gefahren
Enthält:
Mit Sprechmembran (Metall)
Ohne Sprechmembran
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Produkttyp: Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
- Material (Körper): EPDM oder Silikon
- Material (Sichtscheibe): PMMA, Glas, speziell für Gefahren durch Chlor
- Farbe: Schwarz, gelb
- Kassette: Einzelfilter über Rd40-Verbindung (1/7 in.)
- Zur Verwendung mit: EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter
- PSA-Klasse: Variabel (abhängig von Kassette)
- Gefahrentypen: Partikel, Gas, Dampf, Rauch
- Anwendungen: Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen (EN) | EN 136:1989 |
Anschlusstyp | 1/7 in. Rd40-Gewindesystem |
Farbe | Schwarz |
Filtertyp | Einzelfilter |
Produkttyp | Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske |
Material der Schutzmaske | EPDM |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter |
Befestigungsform | Fünf-Punkte-Gurtsystem |
Enthält | Ohne Sprechmembran |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur