Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marke:  Honeywell™ 1711000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12662923
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
  • Material (Körper): EPDM oder Silikon
  • Material (Sichtscheibe): PMMA, Glas, speziell für Gefahren durch Chlor
  • Farbe: Schwarz, gelb
  • Kassette: Einzelfilter über Rd40-Verbindung (1/7 in.)
  • Zur Verwendung mit: EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter
  • PSA-Klasse: Variabel (abhängig von Kassette)
  • Gefahrentypen: Partikel, Gas, Dampf, Rauch
  • Anwendungen: Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 136:1989
Black
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie
Fünf-Punkte-Gurtsystem
Specific for Chlorine Hazards
1/7 in. Rd40-Gewindesystem
Einzelfilter
EPDM
EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter
Ohne Sprechmembran
Yes
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR) > Facepiece Material: EPDM; Material (Lens): Specific for Chlorine Hazards; Color: Black; Includes: No Speech Diaphragm