Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
Marke:  Honeywell™ 1710395
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12612923
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
  • Material (Körper): EPDM oder Silikon
  • Material (Sichtscheibe): PMMA, Glas, speziell für Gefahren durch Chlor
  • Farbe: Schwarz, gelb
  • Kassette: Einzelfilter über Rd40-Verbindung (1/7 in.)
  • Zur Verwendung mit: EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter
  • PSA-Klasse: Variabel (abhängig von Kassette)
  • Gefahrentypen: Partikel, Gas, Dampf, Rauch
  • Anwendungen: Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 136:1989
Schwarz
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie
Fünf-Punkte-Gurtsystem
PMMA
1/7 in. Rd40-Gewindesystem
Einzelfilter
EPDM
EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter
Mit Sprechmembran (Metall)
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR) > Material der Maske: EPDM; Material (Sichtscheibe): PMMA; Farbe: Schwarz; Lieferumfang: Sprechmembran (Metall)