Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human PanCancer Panel, 80-plex
The QuantiGene Plex Human PanCancer Panel, 80-plex, enables the study and measurement of biomarkers in cancer research by analyzing 80 RNA targets in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
9160.00 CHF - 74600.00 CHF
Spezifikation
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuantiGene Gene Expression Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex Instrument
Inhalt und Lagerung
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Produktlinie QuantiGene™ Plex
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17902071
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-180-HUPANCANCER
1 Plate
9160.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17922071
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-280-HUPANCANCER
3 Plates
24410.00 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17982011
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
QGP-380-HUPANCANCER
10 Plates
74600.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Luminex Instrument
QuantiGene™ Plex
Nasseis
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex-Panel
Human
Fluoreszenz
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human PanCancer Panel, 80-plex