Learn More
Embonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11482218
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Embonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482218
1000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
Artikelnummer. 11482218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15207.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pamosäure wird zur Herstellung von Repository-Derivaten von Arzneimitteln verwendet, die in der Pharmakologie zur Erhöhung der Löslichkeit eines Arzneimittels in Wasser verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Pamoasäure wird zur Herstellung von Repository-Derivaten von Arzneimitteln verwendet, die in der Pharmakologie zur Erhöhung der Löslichkeit eines Arzneimittels in Wasser verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Nitrobenzol, Pyridin
Anmerkungen
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pamoic Acid
CAS 130-85-8
Schmelzpunkt > 300 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C23H16O6
MDL-Nummer MFCD00004079
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4 '-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7 rrq8qz38n
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitrobenzene, pyridine
InChI-Schlüssel WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-Name 4-[(3-Carboxy-2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Methyl]-3-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 388.38
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
Formelmasse 388.38
Reinheit (%) 99%
Menge 1000 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15207.30,A15207.18,A15207.0B
ChargennummerA0440874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberA15207.30,A15207.18,A15207.0B
ChargennummerGBFA030284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15207.30,A15207.18,A15207.0B
ChargennummerF5811A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15207.30,A15207.18,A15207.0B
ChargennummerFA030284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15207.30,A15207.18,A15207.0B
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Embonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >