Learn More
Embonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492218
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Embonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492218
50g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11492218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15207.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Pamosäure wird zur Herstellung von Repository-Derivaten von Arzneimitteln verwendet, die in der Pharmakologie zur Erhöhung der Löslichkeit eines Arzneimittels in Wasser verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Pamoasäure wird zur Herstellung von Repository-Derivaten von Arzneimitteln verwendet, die in der Pharmakologie zur Erhöhung der Löslichkeit eines Arzneimittels in Wasser verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Nitrobenzol, Pyridin
Anmerkungen
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-85-8
Summenformel C23H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 388.38
MDL-Nummer MFCD00004079
InChI-Schlüssel WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC-Name 4-[(3-Carboxy-2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Methyl]-3-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pamoic Acid
Schmelzpunkt > 300 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Löslichkeitsinformationen Soluble in nitrobenzene, pyridine
Formelmasse 388.38
Reinheit (%) 99%
Menge 50g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pamoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pamoic acid
Name des Produkts
Embonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >