Learn More
Pamoinsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10193320
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pamoinsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10193320
Marke: Thermo Scientific Acros 129721000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 130-85-8 | C23H16O6 | 388.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-85-8
Summenformel C23H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 388.38
MDL-Nummer MFCD00004079
InChI-Schlüssel WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8546
ChEBI CHEBI:50186
IUPAC-Name 4-[(3-Carboxy-2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Methyl]-3-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pamoic acid
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Beilstein 10, 575
Merck Index 15, 7106
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: praktisch unlöslich.Andere Löslichkeiten: praktisch unlöslich in Essigsäure, praktisch unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol, löslich in Nitrobenzol und Pyridin, kaum löslich in Chloroform
Formelmasse 388.38
Reinheit (%) ≥98%
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1 % (105 °C, 1 Std.)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number129725000,129721000
ChargennummerA0462149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number129725000,129721000
ChargennummerA0354981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number129725000,129721000
ChargennummerA0440874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Catalog Number129725000,129721000
ChargennummerA0393235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2020 Catalog Number129725000,129721000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pamoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Pamoinsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >