Learn More
Sampling Systems™ Palettenmesser mit Holzgriffen
Diese Palettenmesser eignen sich hervorragend für allgemeine Probenahmezwecke im Labor.
Marke: Sampling Systems™ A201-200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klinge aus Edelstahl mit Holzgriff
- Mattierte Oberfläche
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Palettenmesser | |
310 mm | |
30 mm |
Edelstahl, Holz | |
200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Palettenmesser mit Holzgriffen > 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur