Learn More
Sampling Systems™ Palettenmesser mit Kunststoffgriffen
Diese Palettenmesser verfügen über ein hygienisches Edelstahlklinge mit einem ergonomischen schwarzen PVC-Griff.
9.15 CHF - 19.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Palettenmesser |
---|---|
Material | Edelstahl, Kunststoff |
Farbe | Schwarzer Griff |
Ausführung | Satin |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sägeblatt | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15839591
|
Sampling Systems™
A200-100 |
100 mm | 20 mm |
9.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15849591
|
Sampling Systems™
A200-200 |
200 mm | 30 mm |
12.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15859591
|
Sampling Systems™
A200-300 |
300 mm | 35 mm |
19.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Klinge aus Edelstahl mit PVC-Griff aus Kunststoff
- Mattierte Oberfläche
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Palettenmesser | |
Edelstahl, Kunststoff | |
Schwarzer Griff | |
Satin |