Learn More
Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301358
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301358
50 cm
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
1000 cm
Artikelnummer. 11301358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010279.BW
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Gewicht ≈2.36g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW19K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number010279.BW,010279.CB,010279.CD
ChargennummerF22S028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010279.BW,010279.CB,010279.CD
ChargennummerA19X015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010279.BW,010279.CB,010279.CD
ChargennummerA16S026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010279.BW,010279.CB,010279.CD
ChargennummerS10B017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010279.BW,010279.CB,010279.CD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >