Learn More
Palladiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
30 cm
150 cm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium wire |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 30 cm |
Reinheit (%) | 99.97% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.6g/m |
Form | Draht |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur