Learn More
Palladiumdraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416725
Verfügbar ab: 15-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumdraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416725
10 m
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Artikelnummer. 15416725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045072.G6
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium wire
Namenshinweis 0.203mm (0.008 in.) dia., Hard
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 m
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT17K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number045072.G6,045072.G1
ChargennummerQ30K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number045072.G6,045072.G1
ChargennummerK14S020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045072.G6,045081.A1,045072.G1
ChargennummerI20Z034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045072.G6,045081.A1,045072.G1
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumdraht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >