Learn More
Palladiumdraht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium wire |
Namenshinweis | 0.05mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 m |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.0236g/m |
Form | Draht |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
T17K009 | Analysenzertifikat | 13/08/2024 | 040730.G1 |
Z28J003 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | 040730.BU,040730.BW,040730.G1 |
A08Z009 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040730.BU,040730.G1 |
A22N09 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040730.BU,040730.G1 |
A14T028 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040730.BU,040730.G1 |