Learn More
Palladiumstandard, 1000 mg/l in 10 % HCl (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11478799
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumstandard, 1000 mg/l in 10 % HCl (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11478799 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Artikelnummer. 11478799
Marke: SPEX Certiprep PLPD32Y
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Pd1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 10.0, 89.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 10.0, 89.9
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix 10 % HCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration    Cat. Nein. 10 % HCl    1000 μg/ml    PLPD3-2Y, -2X    10,000    PLPD3-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumstandard, 1000 mg/l in 10 % HCl (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™ >