Learn More
Palladiumrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 in.) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435035
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 in.) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435035
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15435035
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046783.KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
CAS 7440-05-3
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Pd
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Menge 1 Pc.
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC-Name Palladium
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Odorless
Gewicht ≈4.874g/slug
Form ≈4,874 g/Slug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumrohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 in.) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >