Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
470.14 CHF - 4550.51 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Silver foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ag; 75:25 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Pt)
MDL-Nummer MFCD02091738
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11315427
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.FF
25 x 25 mm
470.14 CHF
25 Millimeter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11336139
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.FI
50 x 50 mm
1758.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11305427
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.GH
100 x 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Palladium Silver foil
Pd:Ag; 75:25 wt%
MFCD02091738
Odorless
Folie
0.25mm (0.01 in.) thick
(Metallbasis ohne Pt)
99.9%
≈1.82g/25x25mm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen