Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042683.FF
467.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 75:25 wt% | |
MFCD02091738 | |
99.9% | |
≈1.82g/25x25mm |
0.25mm (0.01 in.) thick | |
(Metallbasis ohne Pt) | |
25 x 25 mm | |
Odorless | |
Folie |