Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
182.00 CHF - 1602.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium Silver foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pd:Ag; 77:23 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Pt)
MDL-Nummer MFCD02091738
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15473915
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045003.FF
25 x 25 mm
182.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15483915
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045003.FI
50 x 50 mm
598.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15493915
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045003.GH
100 x 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Palladium Silver foil
Pd:Ag; 77:23 wt%
MFCD02091738
Geruchsneutral
Folie
0.025mm (0.001 in.) thick
(Metallbasis ohne Pt)
99.9%
≈0.18g/25x25mm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium-Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals