Learn More
Palladium-Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt), Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045003.GH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 77:23 wt% | |
MFCD02091738 | |
99.9% | |
≈0.18g/25x25mm |
0.025mm (0.001 in.) thick | |
(Metallbasis ohne Pt) | |
100 x 100 mm | |
Odorless | |
Folie |