Learn More
Palladiumpulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11306887
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladiumpulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11306887
5 x 5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5 x 5 g
Artikelnummer. 11306887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010788.93
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-05-3
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Schwarz-grau
Aussehen Dark gray/black powder
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Menge 5 x 5 g
Netzgröße -22 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number010788.93,010788.03,010788.06
ChargennummerW06K068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number010788.93,010788.03,010788.06
ChargennummerZ20J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number010788.93,010788.03,010788.06
ChargennummerS09J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number010788.93,010788.03,010788.06
ChargennummerW25J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number010788.93,010788.03,010788.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumpulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >