Learn More
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifizierungslösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium nitrate & Magnesium nitrate |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Summenformel | 0.1% Pd and 0.06% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 |
MDL-Nummer | MFCD09910543 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN3264 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Palladium nitrate & Magnesium nitrate, Matrix Modifier Solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladiumnitrat und Magnesiumnitrat, Matrix-Modifizierungslösung, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur